Läs mer
D-Pipecolinic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16493459
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
16493459 1 g 1g
1 options
Produktkod. 16493459 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYY0181
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress D-Pipecolinic acid is a normal human metabolite found in human biofluids.
D-Pipecolinic acid is a normal human metabolite found in human biofluids.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Pipecolinic acid
CAS 1723-00-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C6H11NO2
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation H2O : 66.67 mg/mL (516.18 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble or slightly soluble)
LEDER O=C([C@@H]1NCCCC1)O
Molekylvikt (g/mol) 129.16
Formel vikt 129.16
Procent renhet 95.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism