Läs mer
D-(-)-Prolinamide, 98%
Produktkod. 15473997
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15473997 5 g 5g
15463997 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15473997 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H30901.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 62937-45-5 | C5H10N2O | 114.15 g/mol
Det kan användas vid syntes av prolinderivat som effektiva organokatalysatorer för aldolreaktion på vatten.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Den kan användas vid syntes av prolinderivat
som effektiva organokatalysatorer för aldolreaktion på vatten.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 62937-45-5
Molekylformel C5H10N2O
Molekylvikt (g/mol) 114.15
MDL-nummer MFCD00153457
InChI-nyckel VLJNHYLEOZPXFW-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-prolinamide, r-prolinamide, h-d-pro-nh2, r-pyrrolidine-2-carboxamide, 2r-pyrrolidine-2-carboxamide, d-proline amide, h-d-pro-nh, d-pro-nh2, 2r-2-carbamoylpyrrolidine, 2-pyrrolidinecarboxamide, 2r
PubChem CID 447554
IUPAC-namn (2R)-pyrrolidin-2-karboxamid
LEDER NC(=O)C1CCCN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-(-)-Prolinamide
Smältpunkt 100°C to 103°C
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Soluble in water.
Optisk rotation +107° (c=2 in Ethanol)
Formel vikt 114.15
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.