Läs mer
D-Prolinamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Prolinamide |
| CAS | 62937-45-5 |
| Molekylformel | C5H10N2O |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | (2R)-2-Pyrrolidinecarboxamide, (R)-2-Pyrrolidinecarboxamide, (2R)-2-Carbamoylpyrrolidine, (2R)-2-Pyrrolidinecarboxamide, (R)-Prolinamide, (R)-Pyrrolidine-2-carboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10N2O/c6-5(8)4-2-1-3-7-4/h4,7H,1-3H2,(H2,6,8)/t4-/m1/s1 |
| LEDER | NC(=O)[C@H]1CCCN1 |
| IUPAC-namn | (2R)-pyrrolidine-2-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 114.15 |
| Formel vikt | 114.0793 |