missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
D-Proline-2,5,5-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Proline-2,5,5-d3 |
| CAS | 1994265-09-6 |
| Molekylformel | C5 D3 H6 N O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | D-Proline-2,5,5-d3, (2R)-Pyrrolidine-2,5,5-d3-2-carboxylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m1/s1/i3D2,4D |
| LEDER | [2H]C1([2H])CC[C@@]([2H])(N1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2R)-2,5,5-trideuteriopyrrolidine-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 118.149 |
| Formel vikt | 118.082 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?