Läs mer
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Prolin, 99+%
Produktkod. 10720741 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10720741 1 g Glasflaska 1g
10470501 5 g Glasflaska 5g
10454335 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10720741 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 228660010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 344-25-2 | C5H9NO2 | 115,132 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 344-25-2
Molekylformel C5H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 115.132
MDL-nummer MFCD00064317
InChI-nyckel ONIBWKKTOPOVIA-SCSAIBSYSA-N
Synonym d-proline, 2r-pyrrolidine-2-carboxylic acid, r-pyrrolidine-2-carboxylic acid, h-d-pro-oh, d-pro, d-+-proline, d-prolin, proline, r-proline, d +-proline
PubChem CID 8988
ChEBI CHEBI:16313
IUPAC-namn (2R)-pyrrolidin-2-karboxylsyra
LEDER C1CC(NC1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D(+)-Proline
Färg Brun till Vit
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99+%
Förlust vid torkning 1 % max. (105 °C, 3 timmar)
Andra aminosyror 0,5% max. (TLC)
Förpackning Glasflaska
Beilstein 22, 2
Specifik rotation +83,0° till +87,0° (20 °C, 589 nm) (c=4, vatten)
Fieser 07,307; 09,393
Sulfaterad ask 0,1 % max.
Specifikt rotationsförhållande +84,75 (20,00 °C c=4,H2O)
Kvantitet 1 g
Formel vikt 115.13
Procent renhet 99,0 till 101,0 % (Total bas)
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.