Läs mer
D-Proline,≥ 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11415392 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11415392 5 g 5g
1 options
Produktkod. 11415392 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219545605
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2650.00 SEK
    2523.81 SEK / 5g
    Save 126.19 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Proline
CAS 344-25-2
Färg Vitt
Analysprocentintervall ≥99%
Molekylformel C5H9NO2
MDL-nummer MFCD00064317
Kvantitet 5 g
Synonym d-proline, 2r-pyrrolidine-2-carboxylic acid, r-pyrrolidine-2-carboxylic acid, h-d-pro-oh, d-pro, d-+-proline, d-prolin, proline, r-proline, d +-proline
InChI-nyckel ONIBWKKTOPOVIA-SCSAIBSYSA-N
LEDER C1CC(NC1)C(=O)O
IUPAC-namn (2R)-pyrrolidin-2-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 115.132
PubChem CID 8988
ChEBI CHEBI:16313
Formel vikt 115.1
Fysisk form Pulver