Läs mer
D-Proline, 99 %
Produktkod. 11493444
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11493444 5 g 5g
11483444 1 g 1g
11403454 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11493444 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10682.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
CAS: 344-25-2 | C5H9NO2 | 115,132 g/mol
D-Proline är en viktig komponent i kollagen och är viktig för att leder och senor ska fungera korrekt. Det används också som asymmetriska katalysatorer i prolinorganokatalysreaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer D
-Proline är en viktig komponent i kollagen och är viktig för att leder och senor ska fungera korrekt. Det används också som asymmetriska katalysatorer i prolinorganokatalysreaktioner.
Löslighet
Löslig i vatten (1620 g/L vid 20 °C) och aceton (något). Olösligt i etanol.
Anmärkningar
Den är hygroskopisk. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 344-25-2
Molekylformel C5H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 115.132
MDL-nummer MFCD00064317
InChI-nyckel ONIBWKKTOPOVIA-SCSAIBSYSA-N
Synonym d-proline, 2r-pyrrolidine-2-carboxylic acid, r-pyrrolidine-2-carboxylic acid, h-d-pro-oh, d-pro, d-+-proline, d-prolin, proline, r-proline, d +-proline
PubChem CID 8988
ChEBI CHEBI:16313
IUPAC-namn (2R)-pyrrolidin-2-karboxylsyra
LEDER C1CC(NC1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Proline
Smältpunkt 213 °C till 215 °C (dekomposition)
Beilstein 80811
Löslighetsinformation Löslig i vatten (1620 g/L vid 20 °C) och aceton (något). Olöslig i etanol.
Densitet 1.36
Kvantitet 5 g
Formel vikt 115.13
Optisk rotation +84° (c=1 i vatten)
Känslighet Hygroskopisk
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.