Läs mer
D-Prolin-etylesterhydroklorid, 98 %
Produktkod. 15492319
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15492319 5 g 5g
15402329 25 g 25g
15412329 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15492319 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64910.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 131477-20-8 | C7H14ClNO2 | 179,644 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 131477-20-8
Molekylformel C7H14ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 179.644
MDL-nummer MFCD00191003
InChI-nyckel DUJGQVVONTYHLT-FYZOBXCZSA-N
Synonym r-ethyl pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, d-proline ethyl ester hydrochloride, h-d-pro-oet hcl, h-d-pro-oet hydrochloride, d-proline, ethyl ester, hydrochloride, ethyl 2r-pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, h-d-pro-oet.hcl, h-d-pro-oet . hci, h-d-pro-oet?cl, d-proline ethyl ester hcl
PubChem CID 56777374
IUPAC-namn etyl-(2R)-pyrrolidin-2-karboxylat;hydroklorid
LEDER CCOC(=O)C1CCCN1.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Proline ethyl ester hydrochloride
Färg Gult
Beilstein 7170607
Kvantitet 5 g
Formel vikt 179.64
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.