Läs mer
D-Proline methyl ester hydrochloride, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11915411 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11915411 1 g 1g
11662179 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11915411 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 445590010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 65365-28-8
Molekylformel C6H11NO2·ClH
Molekylvikt (g/mol) 165.62
InChI-nyckel HQEIPVHJHZTMDP-NUBCRITNSA-N
Synonym d-proline methyl ester hydrochloride, h-d-pro-ome.hcl, r-methyl pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, h-d-pro-ome hcl, unii-c15epu1m46, d-proline, methyl ester, hydrochloride, methyl d-prolinate hydrochloride, r-proline methyl ester hydrochloride, methyl r-pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, methyl 2r-pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride
PubChem CID 44629857
IUPAC-namn methyl (2R)-pyrrolidine-2-carboxylate;hydrochloride
LEDER COC(=O)C1CCCN1.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Proline methyl ester hydrochloride
Smältpunkt 42°C to 49°C
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5 to max. 102.5% min. (Argentometry)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 1 g
Specifik rotation 35
Formel vikt 165.62
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Powder or Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • D-Proline methyl ester hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.