Läs mer
D-prolin metylesterhydroklorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11374006
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11374006 1 g 1g
1 options
Produktkod. 11374006 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17259.03
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 65365-28-8
Molekylformel C6H12ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 165.617
MDL-nummer MFCD00083685
InChI-nyckel HQEIPVHJHZTMDP-NUBCRITNSA-N
Synonym d-proline methyl ester hydrochloride, h-d-pro-ome.hcl, r-methyl pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, h-d-pro-ome hcl, unii-c15epu1m46, d-proline, methyl ester, hydrochloride, methyl d-prolinate hydrochloride, r-proline methyl ester hydrochloride, methyl r-pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, methyl 2r-pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride
PubChem CID 44629857
IUPAC-namn metyl (2R)-pyrrolidin-2-karboxylat;hydroklorid
LEDER COC(=O)C1CCCN1.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Proline methyl ester hydrochloride
Smältpunkt 69°C to 71°C
Beilstein 4714125
Kvantitet 1 g
Formel vikt 165.62
Optisk rotation +31° (c=1 in Water)
Känslighet Hygroscopic
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.