Läs mer
D-Proline Methyl Ester Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Proline Methyl Ester Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO2.ClH/c1-9-6(8)5-3-2-4-7-5;/h5,7H,2-4H2,1H3;1H/t5-;/m1./s1 |
| Kvantitet | 10 g |
| Formel vikt | 165.0557 |
| Frakt skick | Room Temperature |