Läs mer
D-Proline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Proline |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m1/s1 |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 115.0633 |
| Frakt skick | Room Temperature |