Läs mer
D-Proline, TRC
Produktkod. 30427186
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30427186 100 mg
30423917 1 g
30425926 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30427186 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP755990100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 344-25-2
Molekylformel C5 H9 N O2
Molekylvikt (g/mol) 115.13
Synonym D-Proline, Proline, D- (8CI), (+)-(R)-Proline, (R)-(+)-Proline, (R)-2-Carboxypyrrolidine, (R)-Proline, (R)-Pyrrolidine-2-carboxylic acid, (R)-Pyrrolidine-2-carboxylic acid, D-(+)-Proline
IUPAC-namn (2R)-pyrrolidin-2-karboxylsyra
LEDER OC(=O)[C@H]1CCCN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Proline
InChI formel InChI=1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m1/s1
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 115.0633