Läs mer
Thermo Scientific Chemicals D-propargylglycin, 97 %
Produktkod. 15412639
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15412639 5 g 5g
15402639 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15412639 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer H65798.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 23235-03-2 | C5H7NO2 | 113.116 g/mol
En användbar biokemikalie för proteomikforskning. Har även använts för affinitetsmärkning av D-aminosyraoxidas från svinnjure.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
En användbar biokemikalie för proteomikforskning. Har även använts för affinitetsmärkning av D-aminosyraoxidas från svinnjure.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Med tillräcklig ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23235-03-2
Molekylformel C5H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 113.116
MDL-nummer MFCD00237407
InChI-nyckel DGYHPLMPMRKMPD-SCSAIBSYSA-N
Synonym d-propargylglycine, r-2-aminopent-4-ynoic acid, r-alpha-propargylglycine, unii-2252qef2pl, 4-pentynoic acid, 2-amino-, 2r, 2r-2-aminopent-4-ynoic acid, r-2-propargylglycine, r-2-amino-4-pentynoic acid, d-2-propynylglycine, propargylglycine, d
PubChem CID 6992713
IUPAC-namn (2R)-2-aminopent-4-ynsyra
LEDER C#CCC(C(=O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Propargylglycine
Smältpunkt 205°C (decomposition)
Färg Vitt
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Kvantitet 5 g
Odör Odorless
Formel vikt 113.12
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.