Läs mer
D-Psicose, TRC
Produktkod. 30133030
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133030 1 g
30136530 100 mg
17938124 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133030 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP8396201G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 551-68-8
Kemiskt namn eller material D-Psicose
Formel vikt 180.0634
InChI formel InChI=1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5-,6+/m1/s1
IUPAC-namn (3R,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one
Molekylformel C6 H12 O6
Molekylvikt (g/mol) 180.16
Procent renhet >95%
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
LEDER OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)C(=O)CO
Synonym D-Psicose, Psicose, D- (8CI), D-Allulose, D-ribo-2-Hexulose
Visa mer Visa mindre
Specifikationer
Kvantitet 1 g