Läs mer
D-(-)-Quinic acid, 98%
Produktkod. p-7046614
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11398216
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L15238.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 77-95-2 | C7H12O6 | 192.17 g/mol
D(-)-kinsyra används i syntesen av läkemedel mot influensa/svininfluensa.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
D(-)-kinsyra används i syntesen av läkemedel mot influensa/svininfluensa.
Löslighet Löslig i vatten
(400g/L), metanol och dimetylsulfoxid.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77-95-2
Molekylformel C7H12O6
Molekylvikt (g/mol) 192.17
MDL-nummer MFCD00003864
InChI-nyckel AAWZDTNXLSGCEK-UHFFFAOYNA-N
Synonym quinic acid, d---quinic acid, --quinic acid, chinic acid, kinic acid, chinasaure, quinate, l-quinic acid, d-quinic acid, unii-058c04bgyi
PubChem CID 6508
IUPAC-namn (3R,5R)-1,3,4,5-tetrahydroxicyklohexan-1-karboxylsyra
LEDER OC1CC(O)(CC(O)C1O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-(-)-Quinic acid
Smältpunkt 162°C to 167°C
Odör Odorless
Kvantitet 5 g
Beilstein 2212412
Merck Index 14,8059
Löslighetsinformation Soluble in water (400g/L),methanol and dimethyl sulfoxide.
Optisk rotation −44° (c=20 in Water)
Formel vikt 192.17
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.