Läs mer
D(-)-Kininsyra, 98+%
Produktkod. 10146130 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10146130 25 g Glasflaska 25g
10659014 100 g Glasflaska 100g
11995071 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10146130 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 160500250
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 77-95-2 | C7H12O6 | 192,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77-95-2
Molekylformel C7H12O6
Molekylvikt (g/mol) 192.17
MDL-nummer MFCD00003864
InChI-nyckel AAWZDTNXLSGCEK-UHFFFAOYNA-N
Synonym quinic acid, d---quinic acid, --quinic acid, chinic acid, kinic acid, chinasaure, quinate, l-quinic acid, d-quinic acid, unii-058c04bgyi
PubChem CID 6508
IUPAC-namn (3R,5R)-1,3,4,5-tetrahydroxicyklohexan-1-karboxylsyra
LEDER OC1CC(O)(CC(O)C1O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D(-)-Quinic acid
Smältpunkt 166,0 °C till 168,0 °C
Färg Vitt till gult
Tändningsrester 0,1% max.
Förlust vid torkning Max 2%.
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98+%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (HO)4C6H7CO2H
Kvantitet 25 g
Merck Index 15,8175
Specifikt rotationsförhållande - 44,00 (20,00 °C c=11,2,H2O)
Specifik rotation −44.00
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 400 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i glacial ättiksyra och alkohol
Formel vikt 192.17
Procent renhet 98+%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.