Läs mer
D-(-)-Quinic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16439086
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16439086 100 mg
1 options
Produktkod. 16439086 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0464
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
MedChemExpress D-(-)-Quinic acid is a cyclohexanecarboxylic acid and is implicated in the perceived acidity of coffee.
D-(-)-Quinic acid is a cyclohexanecarboxylic acid and is implicated in the perceived acidity of coffee.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-(-)-Quinic acid
CAS 77-95-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C7H12O6
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation H2O : 125 mg/mL (650.47 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C([C@]1(O)C[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C1)O
Molekylvikt (g/mol) 192.17
Formel vikt 192.17
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation