Läs mer
D(-)-kininsyra, TRC
Produktkod. 30411088
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30411088 10 g
1 options
Produktkod. 30411088 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCQ67063010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Quinic Acid
CAS 77-95-2
Molekylformel C7 H12 O6
Kvantitet 10 g
Synonym Cyclohexanecarboxylic acid','1,3,4,5-tetrahydroxy-','(1α,3R,4α,5R)-, Cyclohexanecarboxylic acid','1,3,4,5-tetrahydroxy-','(-)- (8CI), Cyclohexanecarboxylic acid','1,3,4,5-tetrahydroxy-','[1R-(1α,3α,4α,5β)]-, (1α,3R,4α,5R)-1,3,4,5-Tetrahydroxycyclohexanecarboxylic acid, (-)-Quinic acid, D-(-)-Quinic acid, D-Quinic acid, Quinic acid, Quinic acid','(-)-, [1R-(1α,3α,4α,5β)]-1,3,4,5-Tetrahydroxycyclohexanecarboxylic acid
InChI formel InChI=1S/C7H12O6/c8-3-1-7(13,6(11)12)2-4(9)5(3)10/h3-5,8-10,13H,1-2H2,(H,11,12)/t3-,4-,5-,7+/m1/s1
LEDER O[C@@H]1C[C@@](O)(C[C@@H](O)[C@H]1O)C(=O)O
IUPAC-namn (3R,5R)-1,3,4,5-tetrahydroxycyklohexan-1-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 192.17
Formel vikt 192.0634