Läs mer
Melford D-(+)-Raffinospentahydrat
Beskrivning
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
Sulfaterad aska:< 0,1 %
Tungmetaller:< 0,001 %
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 17629-30-0, 512-69-6 |
| Molekylformel | C18H32O16-5H2O |
| Kvantitet | 5 kg |