Läs mer
D-(+)-Raffinospentahydrat, 98 %,≥ 98 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11476172 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11476172 25 g 25g
11486172 100 g 100g
11496172 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11476172 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210279725
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1170.00 SEK
    1110.01 SEK / 25g
    Save 59.99 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 17629-30-0
Molekylformel C18H42O21
Molekylvikt (g/mol) 594.513
InChI-nyckel BITMAWRCWSHCRW-ORBWWOJFSA-N
Synonym d-+-raffinosepentahydrate
PubChem CID 134129414
IUPAC-namn (3S,4S,5R,6R)-2-[[(2R,3S,4S,5S)-6-[(2S,3S,4R,5R)-3,4-dihydroxi-2,5-bis(hydroximetyl)oxolan-2-yl]oxi-3,4,5-trihydroxioxan-2-yl]metoxi]-4-trihydroxipentan-6-(hydroximetyl)-6-(hydroximetyl)-6-(hydroximetyl)-oxolan-2-yl]
LEDER C(C1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OC3(C(C(C(O3)CO)O)O)CO)O)O)O)O)O)O)O.O.O.O.O.O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-(+)-Raffinose pentahydrate
Namnnotering För HPLC-analys
Färg Vitt
Densitet 1.465g/mL
Analysprocentintervall 0.98
Kvantitet 25 g
Formel vikt 594.5
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Kristallint pulver