Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-(+)-Raffinose pentahydrate |
| Namnnotering | For HPLC analysis |
| Färg | Vitt |
| Densitet | 1.465g/mL |
| Analysprocentintervall | 0.98 |
| Kvantitet | 500 g |
| Formel vikt | 594.5 |
| Procent renhet | ≥98% |
| Fysisk form | Kristallint pulver |