Läs mer
Thermo Scientific Chemicals D-(+)-Raffinospentahydrat, 99 %
Description
D-(+)-Raffinospentahydrat används som kolkälla i jästodlingsmedier. Den används också i fuktighetskrämer, förhindrar hudens åldrande, främjar hudförnyelse, tillsats i lågkariogen mat och dryck, osmältbar med lägre effektivitet än laktos eller sackaros och stimulerar tillväxten av laktobaciller och bifidobakterier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
D-(+)-Raffinospentahydrat används som kolkälla i jästodlingsmedier. Den används också i fuktighetskrämer, förhindrar hudens åldrande, främjar hudförnyelse, tillsats i lågkariogen mat och dryck, osmältbar med lägre effektivitet än laktos eller sackaros och stimulerar tillväxten av laktobaciller och bifidobakterier.
Löslighet Löslig i
pyridin och vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka syror.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | D-(+)-Raffinose pentahydrate |
| Smältpunkt | 78 °C till 82 °C |
| Analysprocentintervall | 0.99 |
| Kvantitet | 10 g |
| Beilstein | 4285763 |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Löslighetsinformation | Löslig i pyridin och vatten. |
| Formel vikt | 594,52 (504,45 vattenfria ljud) |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.