Läs mer
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Raffinospentahydrat, 99+%
Produktkod. 10143830 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10143830 100 g Glasflaska 100g
10246730 25 g Glasflaska 25g
10618153 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10143830 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 195671000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3540.00 SEK
    3136.65 SEK / 100g
    Save 403.35 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 17629-30-0 | C18H32O16·5H2O | 594,52 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17629-30-0
Molekylformel C18H32O16·5H2O
Molekylvikt (g/mol) 594.52
MDL-nummer MFCD00071590
InChI-nyckel BITMAWRCWSHCRW-ORBWWOJFSA-N
Synonym d-+-raffinosepentahydrate
PubChem CID 134129414
IUPAC-namn (3S,4S,5R,6R)-2-[[(2R,3S,4S,5S)-6-[(2S,3S,4R,5R)-3,4-dihydroxi-2,5-bis(hydroximetyl)oxolan-2-yl]oxi-3,4,5-trihydroxioxan-2-yl]metoxi]-4-trihydroxipentan-6-(hydroximetyl)-6-(hydroximetyl)-6-(hydroximetyl)-oxolan-2-yl]
LEDER C(C1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OC3(C(C(C(O3)CO)O)O)CO)O)O)O)O)O)O)O.O.O.O.O.O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D(+)-Raffinose pentahydrate
Smältpunkt 78,0 °C till 80,5 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99% min. (ELSD) (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 100 g
Beilstein 17, V,8, 403
Merck Index 14, 8096
Specifikt rotationsförhållande +105,00 (20,00 °C c=10, vatten, torrsubstans)
Specifik rotation +105.00
Löslighetsinformation (10% i vatten) Klar, färglös
Formel vikt 594.52
Procent renhet 99+%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.