Läs mer
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Raffinospentahydrat, 99+%
Produktkod. 10618153 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 10618153
Brand: Thermo Scientific Chemicals 195675000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 17629-30-0 | C18H32O16·5H2O | 594.52 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17629-30-0
Molekylformel C18H32O16·5H2O
Molekylvikt (g/mol) 594.52
MDL-nummer MFCD00071590
InChI-nyckel BITMAWRCWSHCRW-ORBWWOJFSA-N
Synonym d-+-raffinosepentahydrate
PubChem CID 134129414
IUPAC-namn (3S,4S,5R,6R)-2-[[(2R,3S,4S,5S)-6-[(2S,3S,4R,5R)-3,4-dihydroxi-2,5-bis(hydroximetyl)oxolan-2-yl]oxi-3,4,5-trihydroxioxan-2-yl]metoxi]-4-trihydroxipentan-6-(hydroximetyl)-6-(hydroximetyl)-6-(hydroximetyl)-oxolan-2-yl]
LEDER C(C1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OC3(C(C(C(O3)CO)O)O)CO)O)O)O)O)O)O)O.O.O.O.O.O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D(+)-Raffinose pentahydrate
Smältpunkt 78.0°C to 80.5°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99% min. (ELSD) (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 500 g
Beilstein 17, V,8, 403
Merck Index 14, 8096
Specifikt rotationsförhållande + 105.00 (20.00°C c=10,water,dry basis)
Specifik rotation + 105.00
Löslighetsinformation (10% in water) Clear colorless
Formel vikt 594.52
Procent renhet 99+%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.