Läs mer
D(+)-Raffinose pentahydrate, MedChemExpress
Produktkod. 16409176
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16409176 100 mg
1 options
Produktkod. 16409176 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN1938
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress D(+)-Raffinose pentahydrate (D-Raffinose pentahydrate) is a trisaccharide composed of galactose, glucose, and fructose that occurs naturally in a variety of vegetables and grains. D(+)-Raffinose pentahydrate is a functional oligosaccharide.
D(+)-Raffinose pentahydrate (D-Raffinose pentahydrate) is a trisaccharide composed of galactose, glucose, and fructose that occurs naturally in a variety of vegetables and grains. D(+)-Raffinose pentahydrate is a functional oligosaccharide.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D(+)-Raffinose pentahydrate
CAS 17629-30-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H42O21
Kvantitet 100 mg
Synonym D-Raffinose pentahydrate
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (168.21 mM)
LEDER OC[C@]1(O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O)O[C@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]2O)O)O[C@@H]2CO[C@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@H]3O)O)O[C@@H]3CO.O.O.O.O.O
Molekylvikt (g/mol) 594.51
Formel vikt 594.51
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism