Specifikationer
| CAS | 17629-30-0 |
| Smältpunkt | 76 °C till 86 °C |
| Densitet | 1,465 g/ml (bokstavligen) |
| Molekylformel | C18H42O21 |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | d-+-raffinosepentahydrate |
| Löslighetsinformation | Löslig i pyridin och vatten (1g/7 ml). |
| InChI-nyckel | BITMAWRCWSHCRW-ORBWWOJFSA-N |
| Optisk rotation | 101-107° (c=4, vatten) |
| LEDER | C(C1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OC3(C(C(C(O3)CO)O)O)CO)O)O)O)O)O)O)O.O.O.O.O.O |
| Visa mer |