Läs mer
D-(+)-Raffinosepentahydrat
Produktkod. 15805188 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15805188 100 g Plastflaska 100g
15815188 500 g Plastflaska 500g
15849762 1 kg Plastflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15805188 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer J21060.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2810.10 SEK
    2277.65 SEK / 100g
    Save 532.45 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 17629-30-0 | C18H42O21 | 594,513 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17629-30-0
Molekylformel C18H42O21
Molekylvikt (g/mol) 594.513
MDL-nummer MFCD00071590
InChI-nyckel BITMAWRCWSHCRW-ORBWWOJFSA-N
Synonym d-+-raffinosepentahydrate
PubChem CID 134129414
IUPAC-namn (3S,4S,5R,6R)-2-[[(2R,3S,4S,5S)-6-[(2S,3S,4R,5R)-3,4-dihydroxi-2,5-bis(hydroximetyl)oxolan-2-yl]oxi-3,4,5-trihydroxioxan-2-yl]metoxi]-4-trihydroxipentan-6-(hydroximetyl)-4-6-trihydroximetyl)-4-6-(hydroximetyl)oxolan-2-yl;
LEDER C(C1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OC3(C(C(C(O3)CO)O)O)CO)O)O)O)O)O)O)O.O.O.O.O.O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-(+)-Raffinose Pentahydrate
Kokpunkt 78 °C till 82 °C
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 100 g
Beilstein 4285763
Formel vikt 594.51
Fysisk form Kristallint pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.