Läs mer
D-(+)-Raffinosepentahydrat, TRC
Produktkod. 30415062
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30415062 50 g
1 options
Produktkod. 30415062 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCR07300050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-(+)-Raffinose pentahydrate
CAS 17629-30-0
Molekylformel C18 H32 O16 . 5 H2 O
Kvantitet 50 g
Synonym α-D-Glucopyranoside','β-D-fructofuranosyl O-α-D-galactopyranosyl-(1→6)-','hydrate (1:5) (ACI), Raffinose','pentahydrate (8CI), α-D-Glucopyranoside','β-D-fructofuranosyl O-α-D-galactopyranosyl-(1→6)-','pentahydrate (9CI), D-(+)-Raffinose pentahydrate, D-Raffinose pentahydrate
InChI formel InChI=1S/C18H32O16.5H2O/c19-1-5-8(22)11(25)13(27)16(31-5)30-3-7-9(23)12(26)14(28)17(32-7)34-18(4-21)15(29)10(24)6(2-20)33-18;;;;;/h5-17,19-29H,1-4H2;5*1H2/t5-,6-,7-,8+,9-,10-,11+,12+,13-,14-,15+,16+,17-,18+;;;;;/m1...../s1
LEDER O.O.O.O.O.OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](O[C@]3(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]3O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
IUPAC-namn (2S,3R,4S,5R,6R)-2-[[(2R,3S,4S,5R,6R)-6-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymetyl)oxolan-2-yl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]metoxy]-6-(hydroxymetyl)oxan-3,4,5-triol; pentahydrat
Molekylvikt (g/mol) 594.51
Formel vikt 594.2219