Läs mer
D-ribo Phytosphingosine 1-Phosphate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-ribo Phytosphingosine 1-phosphate |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H40NO6P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17(20)18(21)16(19)15-25-26(22,23)24/h16-18,20-21H,2-15,19H2,1H3,(H2,22,23,24)/t16-,17+,18-/m0/s1 |
| Formel vikt | 397.2593 |