Läs mer
D-ribo Phytosphingosine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-ribo Phytosphingosine |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H39NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17(21)18(22)16(19)15-20/h16-18,20-22H,2-15,19H2,1H3/t16-,17+,18-/m0/s1 |
| Formel vikt | 317.293 |