Läs mer
Thermo Scientific Chemicals beta-D-Ribofuranos 1,2,3,5-tetraacetat, 98+%
Produktkod. 10697522 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10697522 25 g Glasflaska 25g
10646214 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10697522 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 170120250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-07-2026
CAS: 13035-61-5 | C13H18O9 | 318,27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13035-61-5
Molekylformel C13H18O9
Molekylvikt (g/mol) 318.27
MDL-nummer MFCD00005358
InChI-nyckel IHNHAHWGVLXCCI-FDYHWXHSSA-N
Synonym beta-d-ribofuranose 1,2,3,5-tetraacetate, tetra-o-acetyl-beta-d-ribofuranose, 1,2,3,5-tetra-o-acetyl-beta-d-ribofuranose, tetraacetylribose, 1,2,3,5-tetraacetyl-.-d-ribofuranose, tetra-o-acetyl-b-d-ribofuranose, 1,2,3,5-tetraacetyl-beta-d-ribofuranose, 1,2,3,5-tetra-o-acetyl-b-d-ribofuranose, .beta.-d-ribofuranose, tetraacetate, ribofuranose, tetraacetate, .beta.-d
PubChem CID 83064
IUPAC-namn [(2R,3R,4R,5S)-3,4,5-triacetyloxioxolan-2-yl]metylacetat
LEDER CC(=O)OCC1C(C(C(O1)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material β-D-Ribofuranose 1,2,3,5-tetraacetate
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 79 °C till 81 °C
Färg Vitt
Tändningsrester 0.1% max.
Förlust vid torkning 1% max. (60°C, 2 hrs) (vacuum)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98+%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Specifikt rotationsförhållande −15.40° (20°C c=7,MeOH)
Specifik rotation -15.4
Formel vikt 318.27
Procent renhet 98+%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.