Läs mer
Thermo Scientific Chemicals beta-D-Ribofuranos 1-acetat 2,3,5-trienzoat, 99 %
Produktkod. 10761441 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10761441 10 g Glasflaska 10g
10513864 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10761441 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 170110100
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 6974-32-9 | C28H24O9 | 504,48 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6974-32-9
Molekylformel C28H24O9
Molekylvikt (g/mol) 504.48
MDL-nummer MFCD00005357
InChI-nyckel GCZABPLTDYVJMP-CBUXHAPBSA-N
Synonym 1-o-acetyl-2,3,5-tri-o-benzoyl-beta-d-ribofuranose, beta-d-ribofuranose 1-acetate 2,3,5-tribenzoate, 2r,3r,4r,5s-5-acetyloxy-3,4-bis benzoyloxy oxolan-2-yl methyl benzoate, 1-acetyl-2,3,5-tribenzoyl-beta-d-ribofuranose, 1-acetyl-2,3,5-tribenzoy-b-d-ribofuranose, 1-o-acetyl-2,3,5,tri-o-benzyl-beta-d-ribofuranose, 2r,3r,4r,5s-5-acetyloxy-3,4-dibenzoyloxyoxolan-2-yl methyl benzoate, 2s,3r,4r,5r-2-acetoxy-5-benzoyloxymethyl tetrahydrofuran-3,4-diyl dibenzoate, .beta.-d-ribofuranose, 1-acetate 2,3,5-tribenzoate, 2s,3r,4r,5r-2-acetoxy-5-benzoyloxy methyl tetrahydrofuran-3,4-diyl dibenzoate
PubChem CID 81455
IUPAC-namn [(2R,3R,4R,5S)-5-acetyloxi-3,4-dibensoyloxioxolan-2-yl]metylbensoat
LEDER CC(=O)OC1C(C(C(O1)COC(=O)C2=CC=CC=C2)OC(=O)C3=CC=CC=C3)OC(=O)C4=CC=CC=C4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material β-D-Ribofuranose 1-acetate 2, 3, 5-tribenzoate
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 128,0 °C till 130,0 °C
Färg Brun till grön eller gul
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 10 g
Specifikt rotationsförhållande +24,40 (20,00 °C c=1, pyridin)
Specifik rotation +24.40
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig
Formel vikt 504.48
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Produktbeteckning
  • ß-D-Ribofuranose 1-acetate 2,3,5-tribenzoate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.