Läs mer
D-Ribonsyra-1,4-lakton
Produktkod. p-7043213
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15407559 1 g 1g
15417559 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15407559 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J66266.03
CAS: 5336-08-3 | C5H8O5 | 148,11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5336-08-3
Molekylformel C5H8O5
Molekylvikt (g/mol) 148.11
MDL-nummer MFCD00063241
InChI-nyckel CUOKHACJLGPRHD-UHFFFAOYNA-N
Synonym ribonolactone, d-ribono-1,4-lactone, d-ribonolactone, ribono-gamma-lactone, d +-ribonic acid gamma-lactone, d-+-ribono-1,4-lactone, d-ribopentono-1,4-lactone, d-ribono-gamma-lactone, d-+-ribonic acid gamma-lactone, d-ribonic acid-1,4-lactone
PubChem CID 111064
ChEBI CHEBI:74168
IUPAC-namn (3R,4S,5R)-3,4-dihydroxi-5-(hydroximetyl)oxolan-2-on
LEDER C(C1C(C(C(=O)O1)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Ribonic acid-1,4-lactone
Smältpunkt 85 °C till 87 °C
Färg Vitt till gult
Kvantitet 1 g
Beilstein 82057
Löslighetsinformation Löslig i vatten vid 100 mg/ml
Formel vikt 148.11
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.