Läs mer
D(+)-Ribonsyra gamma-lakton, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10781501 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10781501 10 g 10g
1 options
Produktkod. 10781501 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 227830100
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 5336-08-3 | C5H8O5 | 148,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D(+)-Ribonic acid γ-lactone
Namnnotering 96%
CAS 5336-08-3
Smältpunkt 83,0 °C till 85,0 °C
Tändningsrester 0,2 % max
Analysprocentintervall 95% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C5H8O5
MDL-nummer MFCD00063241
Kvantitet 10 g
Specifikt rotationsförhållande +18,00 (20,00 °C c=5, H2O)
Specifik rotation +18.00
Synonym ribonolactone, d-ribono-1,4-lactone, d-ribonolactone, ribono-gamma-lactone, d +-ribonic acid gamma-lactone, d-+-ribono-1,4-lactone, d-ribopentono-1,4-lactone, d-ribono-gamma-lactone, d-+-ribonic acid gamma-lactone, d-ribonic acid-1,4-lactone
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig
InChI-nyckel CUOKHACJLGPRHD-UHFFFAOYNA-N
LEDER C(C1C(C(C(=O)O1)O)O)O
IUPAC-namn (3R,4S,5R)-3,4-dihydroxi-5-(hydroximetyl)oxolan-2-on
Molekylvikt (g/mol) 148.12
PubChem CID 111064
ChEBI CHEBI:74168
Formel vikt 148.12
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.