Läs mer
D-Ribonolactone 2,3-Cyclohexyl Ketal, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Ribonolactone 2,3-Cyclohexyl Ketal |
| CAS | 27304-20-7 |
| Molekylformel | C11H16O5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2,3-O-Cyclohexylidene-D-ribono-1,4-lactone, 2,3-O-Cyclohexylidene-D-ribonic Acid gamma-lactone |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16O5/c12-6-7-8-9(10(13)14-7)16-11(15-8)4-2-1-3-5-11/h7-9,12H,1-6H2/t7-,8-,9-/m1/s1 |
| LEDER | OC[C@H]1OC(=O)[C@@H]2OC3(CCCCC3)O[C@H]12 |
| IUPAC-namn | (3aR,6R,6aR)-6-(hydroxymethyl)spiro[6,6a-dihydro-3aH-furo[3,4-d][1,3]dioxole-2,1'-cyclohexane]-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 228.24 |
| Formel vikt | 228.0998 |