Läs mer
D-Ribonolakton, TRC
Produktkod. 30008567
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30008567 5 g
1 options
Produktkod. 30008567 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCR4160005G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-(+)-Ribonicacid-gamma-lactone
CAS 5336-08-3
Molekylformel C5 H8 O5
Kvantitet 5 g
Synonym D-Ribonic acid, γ-lactone, Ribonic acid, γ-lactone, D- (8CI), (+)-Ribonolactone, D-(+)-Ribonic acid lactone, D-(+)-Ribonic acid γ-lactone, D-(+)-Ribonolactone, D-Ribono-1,4-lactone, D-Ribono-γ-lactone, D-Ribonolactone, D-Ribopentono-1,4-lactone, NSC 1031, Ribonic acid 1,4-lactone
InChI formel InChI=1S/C5H8O5/c6-1-2-3(7)4(8)5(9)10-2/h2-4,6-8H,1H2/t2-,3-,4-/m1/s1
LEDER OC[C@H]1OC(=O)[C@H](O)[C@@H]1O
IUPAC-namn (3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymetyl)oxolan-2-one
Molekylvikt (g/mol) 148.11
Formel vikt 148.0372