Läs mer
D-Ribose-1-13C, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Ribose-1-13C |
| CAS | 70849-24-0 |
| Molekylformel | 13C C4 H10 O5 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | D-Ribose-1-13C, D-[1-13C]Ribose |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4+,5-/m0/s1/i1+1 |
| LEDER | OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[13CH]=O |
| IUPAC-namn | (2R,3R,4R)-2,3,4,5-tetrahydroxy(1^{13}C)pentanal |
| Molekylvikt (g/mol) | 151.12 |
| Formel vikt | 151.0562 |