missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

D-Ribose 1-Phosphate, Biscyclohexylammonium Salt, TRC

Produktkod. 30179507
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179507 1 mg
30179316 10 mg
30179422 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30179507 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCR4950001MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 58459-37-3
Molekylformel C6 H13 N . C5 H11 O8 P
Molekylvikt (g/mol) 329.28
Synonym D-Ribofuranose, 1-(dihydrogen phosphate), compd. with cyclohexanamine (1:2), D-Ribose 1-phosphate biscyclohexylammonium salt, D-Ribose 1-phosphate bis(cyclohexylammonium) salt, D-Ribfuranose 1-phosphate bis(cyclohexylammonium) salt, D-Ribose 1-phosphate cyclohexylamine salt
IUPAC-namn cyclohexanamine;[(3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl] dihydrogen phosphate
LEDER NC1CCCCC1.OC[C@H]2OC(OP(=O)(O)O)[C@H](O)[C@@H]2O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material D-Ribose 1-Phosphate, Biscyclohexylammonium Salt
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C6H13N.C5H11O8P/c7-6-4-2-1-3-5-6;6-1-2-3(7)4(8)5(12-2)13-14(9,10)11/h6H,1-5,7H2;2-8H,1H2,(H2,9,10,11)/t;2-,3-,4-,5?/m.1/s1
Formel vikt 329.124
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.