Läs mer
Melford D-Ribose
Produktkod. 30018759
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30018759 100 g
1 options
Produktkod. 30018759 Leverantör Melford Leverantörsnummer R25000100.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
  • CAS-nummer: 50-69-1
  • Molekylformel: C 5 H 10 O 5
  • Molekylvikt: 150,13
Specifikationer
CAS 50-69-1
Molekylformel C5H10O5
Kvantitet 100 g