missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
D-Ribose-13C5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Ribose-13C5 |
| CAS | 202114-47-4 |
| Molekylformel | 13C5H10O5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Ribose-13C5, D-(-)-Ribose-13C5, D-[UL-13C5]-Ribose; |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4+,5-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1 |
| LEDER | O[13C@H]1[13C@@H](O)[13CH](O)O[13C@@H]1[13CH2]O |
| IUPAC-namn | (2R,3R,4R)-2,3,4,5-tetrahydroxy(1,2,3,4,5-^{13}C_{5})pentanal |
| Molekylvikt (g/mol) | 155.09 |
| Formel vikt | 155.0696 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?