Läs mer
D-Ribose-13C5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Ribose-13C5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4+,5-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1 |
| Formel vikt | 155.0696 |