Läs mer
D-Ribose-2,3,4,5-13C4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Ribose-2,3,4,5-13C4 |
| CAS | 478506-23-9 |
| Molekylformel | 13C4 C H10 O5 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | D-[2,3,4,5-13C4]Ribose, D-Ribose-2,3,4,5-13C4 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4+,5-/m0/s1/i2+1,3+1,4+1,5+1 |
| LEDER | O[13CH2][13C@@H](O)[13C@@H](O)[13C@@H](O)C=O |
| IUPAC-namn | (2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahydroxy(2,3,4,5-^{13}C_{4})pentanal |
| Molekylvikt (g/mol) | 154.1 |
| Formel vikt | 154.0662 |