Läs mer
D-Ribose-2-d, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Ribose-2-d |
| CAS | 202480-69-1 |
| Molekylformel | C5H9DO5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Ribose-2-d, D-(-)-Ribose-2-d |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4+,5-/m0/s1/i3D |
| LEDER | [2H][C@](O)(C=O)[C@H](O)[C@H](O)CO |
| IUPAC-namn | (2R,3R,4R)-2-deuterio-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal |
| Molekylvikt (g/mol) | 151.14 |
| Formel vikt | 151.0591 |