Läs mer
Thermo Scientific Chemicals D-Ribose-5-fosfatbariumsalthexahydrat, 99 %
Produktkod. 15467209
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15467209 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15467209 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J66017.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 15673-79-7 | C5H9BaO8P | 365.42 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15673-79-7
Molekylformel C5H9BaO8P
Molekylvikt (g/mol) 365.42
MDL-nummer MFCD00047534
InChI-nyckel VNFDCDZWBYRPMC-QHEAFLAXSA-L
PubChem CID 123134315
LEDER [Ba++].OC1O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Ribose-5-phosphate barium salt hexahydrate
Färg Vitt till gult
Kvantitet 1 g
Beilstein 3781061
Känslighet Hygroscopic
Optisk rotation +12° (c=1 in 0.2M HCl)
IUPAC-namn barium;[(2R,3R,4R)-2,3,4-trihydroxi-5-oxopentyl]divätefosfat
Formel vikt 473.51
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Product Identifier
  • D-Ribose-5-phosphate barium salt hexahydrate
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Hazard Statement
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: D-Ribose-5-phosphatebarium salt hexahydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.