Läs mer
Thermo Scientific Chemicals D-Ribose-5-fosfatdinatriumsalthydrat, 85 %
Produktkod. 15418329
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15418329 1 g 1g
15410657 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15418329 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J66815.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 18265-46-8 | C5H9Na2O8P | 274.07 g/mol
Ribos-5-fosfat är en mellanprodukt av den oxidativa grenen av pentosfosfatvägen. Ribos-5-fosfat används vid syntes av nukleotider och nukleinsyror.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Ribos-5-fosfat är en mellanprodukt av den oxidativa grenen av pentosfosfatvägen. Ribos-5-fosfat används vid syntes av nukleotider och nukleinsyror.
Löslighet Lösligt
i vatten vid 50mg/ml
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18265-46-8
Molekylformel C5H9Na2O8P
Molekylvikt (g/mol) 274.07
MDL-nummer MFCD00135931
InChI-nyckel RHCIGTFSCDIJGH-CHEKPSGWSA-L
Synonym d-ribofuranose5-phosphatedisodiumsalt
PubChem CID 131875268
IUPAC-namn natrium;[(2R,3R,4R)-2,3,4-trihydroxi-5-oxopentyl]divätefosfat
LEDER [Na+].[Na+].OC1O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Ribose-5-phosphate disodium salt hydrate
Färg Vitt till gult
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Soluble in water at 50mg/ml
Formel vikt 310.1
Procent renhet 85%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.