Läs mer
Thermo Scientific Chemicals D-(-)-Ribose, 98 %
Produktkod. 11423508
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11423508 50 g 50g
11413508 10 g 10g
11433508 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11423508 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A17894.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 50-69-1 | C5H10O5 | 150,13 g/mol
D-(-)-Ribose används främst som en mycket grundläggande källa till livets metabolism. Det används också som en prekursor för virazol, adenosin, tymidin, cytidin, fluortymidin, 2-metyladenosin, pyrromonazoltoxin och adenosinmetionin. Det används vidare i syntesen av vitamin B2 (riboflavin), tetra-O-acetyl-ribos och nukleosid. Den finner tillämpning som livsmedelstillsatser och som komplement i cellkultur.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
D-(-)-Ribose används huvudsakligen som en mycket grundläggande källa till livets metabolism. Det används också som en prekursor för virazol, adenosin, tymidin, cytidin, fluortymidin, 2-metyladenosin, pyrromonazoltoxin och adenosinmetionin. Det används vidare i syntesen av vitamin B2 (riboflavin), tetra-O-acetyl-ribos och nukleosid. Den finner tillämpning som livsmedelstillsatser och som komplement i cellkultur.
Löslighet
Lösligt i vatten. Olösligt i eter.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Förvara på en sval plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50-69-1
Molekylformel C5H10O5
Molekylvikt (g/mol) 150.13
MDL-nummer MFCD00135453
InChI-nyckel HMFHBZSHGGEWLO-ZHZWXSSZNA-N
Synonym 2r,3r,4r-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, aldehydo-d-ribose, ribose, d, d--ribose, aldehydo-d-ribo-pentose, ribo-2,3,4,5-tetrahydroxyvaleraldehyde, d, d-ribo-2,3,4,5-tetrahydroxyvaleraldehyde, ribose 9ci, dsstox_cid_23917, dsstox_gsid_43917
PubChem CID 5311110
ChEBI CHEBI:47014
IUPAC-namn (2R,3R,4R)-2,3,4,5-tetrahydroxipentanal
LEDER OC[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Ribose
Smältpunkt 82 °C till 86 °C
Analysprocentintervall 0.98
Kvantitet 50 g
Beilstein 1723081
Känslighet Hygroskopisk
Merck Index 14,8204
Löslighetsinformation Löslig i vatten. Olöslig i eter.
Formel vikt 150.13
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.