Läs mer
Thermo Scientific Chemicals D-(-)-Ribose, 98 %
Beskrivning
D-(-)-Ribose används främst som en mycket grundläggande källa till livets metabolism. Det används också som en prekursor för virazol, adenosin, tymidin, cytidin, fluortymidin, 2-metyladenosin, pyrromonazoltoxin och adenosinmetionin. Det används vidare i syntesen av vitamin B2 (riboflavin), tetra-O-acetyl-ribos och nukleosid. Den finner tillämpning som livsmedelstillsatser och som komplement i cellkultur.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
D-(-)-Ribose används huvudsakligen som en mycket grundläggande källa till livets metabolism. Det används också som en prekursor för virazol, adenosin, tymidin, cytidin, fluortymidin, 2-metyladenosin, pyrromonazoltoxin och adenosinmetionin. Det används vidare i syntesen av vitamin B2 (riboflavin), tetra-O-acetyl-ribos och nukleosid. Den finner tillämpning som livsmedelstillsatser och som komplement i cellkultur.
Löslighet
Lösligt i vatten. Olösligt i eter.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Förvara på en sval plats.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-(-)-Ribose |
| Smältpunkt | 82 °C till 86 °C |
| Analysprocentintervall | 0.98 |
| Kvantitet | 250 g |
| Beilstein | 1723081 |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Merck Index | 14,8204 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten. Olöslig i eter. |
| Optisk rotation | −20° (c=10 i vatten, 28 h) |
| Formel vikt | 150.13 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.