Läs mer
Thermo Scientific Chemicals D(-)-Ribose, 99+%
Produktkod. 10695372 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10695372 25 g Glasflaska 25g
10320164 5 g Glasflaska 5g
10605382 100 g Glasflaska 100g
10629443 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10695372 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 132360250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    922.51 SEK
    828.65 SEK / 25g
    Save 93.86 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 50-69-1 | C5H10O5 | 150,13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50-69-1
Molekylformel C5H10O5
Molekylvikt (g/mol) 150.13
MDL-nummer MFCD00135453
InChI-nyckel HMFHBZSHGGEWLO-ZHZWXSSZNA-N
Synonym 2r,3r,4r-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, aldehydo-d-ribose, ribose, d, d--ribose, aldehydo-d-ribo-pentose, ribo-2,3,4,5-tetrahydroxyvaleraldehyde, d, d-ribo-2,3,4,5-tetrahydroxyvaleraldehyde, ribose 9ci, dsstox_cid_23917, dsstox_gsid_43917
PubChem CID 5311110
ChEBI CHEBI:47014
LEDER OC[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D(-)-Ribose
Smältpunkt 88,0 °C till 92,0 °C
Färg Beige till vit eller gul
Förlust vid torkning 1% max. (40 °C, 5 timmar, 20 torr)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99% min. (ELSD) (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Beilstein 01, I, 434
Merck Index 15, 8328
Specifikt rotationsförhållande −20,00 (20,00 °C c=4, H2O)
Specifik rotation −20.00
IUPAC-namn 5-(hydroximetyl)oxolan-2,3,4-triol
Formel vikt 150.13
Procent renhet 99+%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.