missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
D-Ribose-L-cysteine(Mixture of Diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Ribose-L-cysteine (Mixture of Diastereomers) |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15NO6S/c10-1-4(11)5(12)6(13)7-9-3(2-16-7)8(14)15/h3-7,9-13H,1-2H2,(H,14,15)/t3-,4+,5+,6+,7?/m0/s1 |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 253.06 |
| Frakt skick | Room Temperature |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?